2-(Aminometylo)pirydyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
104070250
104071000
104075000
ACRO104070250EA
410
PLN
ACRO104070250
ACRO104071000
ACRO104075000
2-(Aminometylo)pirydyna 99%
2-(Aminometylo)pirydyna
Formuła:
C₆H₈N₂ Temp. Wrzenia: 82…85 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: –20 °C Gęstość: 1,04 g/cm³ Temp. Zapłonu: 90 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006360 Numer CAS: 3731-51-9 Numer WE (dawny EINECS): 223-090-5 Jednostka: 2735 ADR: 8,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5430 to 1.5470 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤15 APHA |