2-Amino-2-metylo-1,3-propanodiol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
104051000
104055000
104050025
ACRO104051000EA
479
PLN
ACRO104051000
ACRO104055000
ACRO104050025
2-Amino-2-metylo-1,3-propanodiol 99%
2-Amino-2-metylo-1,3-propanodiol
Formuła:
C₄H₁₁NO₂ Temp. Wrzenia: 151 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 108…110 °C Gęstość: 1,211 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004678 Numer CAS: 115-69-5 Numer WE (dawny EINECS): 204-100-7 Jednostka: 3259 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 13,00447 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥100 °C |
Water | ≤0.5 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % (on anhydrous substance) |