Drukuj
5-Amino-2-methoxypyridine 90% tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
103950050 103950250 103951000
ACRO103950050EA 211 PLN
ACRO103950050 ACRO103950250 ACRO103951000
5-Amino-2-methoxypyridine 90% tech.
5-Amino-2-methoxypyridine
Formuła: C₆H₈N₂O
Temp. Wrzenia: 85…90 °C (1 mmHg)
Temp. topnienia: 29…31 °C
Gęstość: 1,575 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006264
Numer CAS: 6628-77-9
Numer WE (dawny EINECS): 229-612-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Clarity of solution Passes test
Specific optical rotation +103° to +108° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)