Drukuj
2-Amino-4,6-dihydroksypirymidyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 2-Amino-6-hydroxy-1H-pyrimidin-4-one, 2-Amino-6-hydroxypyrimidin-4(3H)-one
103510250 103511000
ACRO103510250EA 268 PLN
ACRO103510250 ACRO103511000
2-Amino-4,6-dihydroksypirymidyna 98%
2-Amino-4,6-dihydroksypirymidyna
Formuła: C₄H₅N₃O₂
MW: 127.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 394
Temp. topnienia: >300 °C
Numer MDL: MFCD00006094
Numer CAS: 56-09-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-256-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light yellow to light pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥97.5 %
UV Lambda max 628 to 632 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 0.94 to 1.14
BSC Certification Passes