Drukuj
2-Amino-4,6-dichloropirymidyna 95% tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4,6-Dichloropyrimidin-2-ylamine
103490100 103490500
ACRO103490100EA 421 PLN
ACRO103490100 ACRO103490500
2-Amino-4,6-dichloropirymidyna 95% tech.
2-Amino-4,6-dichloropirymidyna
Formuła: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163.99 g/mol
Temp. topnienia: 219…226 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006090
Numer CAS: 56-05-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-253-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 216 to 226 °C
HPLC ≥94 %