Drukuj
2-Amino-5-chlorobenzoxazole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
103380050 103380250 103380010
ACRO103380050EA 346 PLN
ACRO103380050 ACRO103380250 ACRO103380010
2-Amino-5-chlorobenzoxazole 97%
2-Amino-5-chlorobenzoxazole
Formuła: C₇H₅ClN₂O
Temp. Wrzenia: 309 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 180…185 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005770
Numer CAS: 61-80-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-519-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,10328
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to yellow to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 185 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %