Drukuj
Wodoroadypinian metylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
102820050 102820250 102821000
ACRO102820050EA 98.3 PLN
ACRO102820050 ACRO102820250 ACRO102821000
Wodoroadypinian metylu 97%
Wodoroadypinian metylu
Formuła: C₇H₁₂O₄
Temp. Wrzenia: 162 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 8…9 °C
Gęstość: 1,08 g/cm³
Temp. Zapłonu: >109 °C
Numer MDL: MFCD00004418
Numer CAS: 627-91-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-019-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥96.0 %