Drukuj
3-Acetyloindol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 3-Indolyl methyl ketone, 1-(3-Indolyl)-1-ethanone, 1-(1H-Indol-3-yl)ethanone, Indol-3-yl methyl ketone
102590050 102590250
ACRO102590050EA 211 PLN
ACRO102590050 ACRO102590250
3-Acetyloindol 97%
3-Acetyloindol
Formuła: C₁₀H₉NO
Temp. Wrzenia: 144…145 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 185…191 °C
Numer MDL: MFCD00005626
Numer CAS: 703-80-0
Numer WE (dawny EINECS): 211-875-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 191 °C
GC ≥96.0 %