Drukuj
Cytowirówki, Cellspin®, Tharmac
Dostawca: THARMAC GmbH
JC1000-8-G-R JC1000-12-L-R JC2000-8-G-R JC1000-4-S-R JC2000-8-G-D JC1000-4-L-R JC1000-4-G-R JC1000-8-S-R JC1000-8-L-R JC1000-12-S-R JC1000-12-G-R JC1000-12-EG-R JC1000-4-S-D JC1000-4-L-D JC1000-8-G-D JC1000-12-L-D JC2100-12-L-R JC2100-12-G-R JC1000-4-G-D JC1000-8-S-D JC1000-8-L-D JC1000-12-S-D JC1000-12-G-D JC1000-12-EL-R JC1000-12-EG-D JC2000-12-EL-D JC2000-12-EG-D JC2000-12-L-R JC2000-12-G-R JC2000-12-G-D JC2100-12-L-D JC2100-12-G-D JC2000-8-L-R JC2000-8-L-D JC2100-12-EL-R JC2100-12-EL-D JC2100-12-EG-R JC2100-12-EG-D
521-1995EA 29380 PLN
521-1995 720-1782 THARJC2000-8-G-R 521-1994 THARJC2000-8-G-D 521-1993 521-1991 521-1997 521-1996 521-1990 521-1989 521-1988 720-2930 521-1992 THARJC1000-8-G-D THARJC1000-12-L-D 521-2056 521-2055 THARJC1000-4-G-D THARJC1000-8-S-D THARJC1000-8-L-D THARJC1000-12-S-D THARJC1000-12-G-D THARJC1000-12-EL-R THARJC1000-12-EG-D THARJC2000-12-EL-D THARJC2000-12-EG-D THARJC2000-12-L-R THARJC2000-12-G-R THARJC2000-12-G-D THARJC2100-12-L-D THARJC2100-12-G-D THARJC2000-8-L-R THARJC2000-8-L-D THARJC2100-12-EL-R THARJC2100-12-EL-D THARJC2100-12-EG-R THARJC2100-12-EG-D
Cytowirówki, Cellspin®, Tharmac
Wirówki Wirówki nastołowe
Wszechstronne wirówki cytologiczne odpowiednie do małych i dużych objętości próbek, przeznaczone do cienkowarstwowych i monowarstwowych preparatów komórkowych w zastosowaniach medycznych, takich jak cytologia, urologia, mikrobiologia, hematologia, immunocytochemia, wirusologia i onkologia.
  • Szybka wymiana wyjmowanych wirników w ciągu kilku sekund
  • Płynnie pracujący, wydajny silnik z bezobsługową przetwornicą częstotliwości
  • Napędzana blokada pokrywy, szybka klawiatura z łatwym do odczytania wyświetlaczem cyfrowym i pokrętłem do wprowadzania wartości
  • Cellspin