Drukuj
Eter naftowy, 60…95 °C, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
87125.320EA 313 PLN
87125.320 87125.360 87125.460
Eter naftowy, 60…95 °C, TECHNICAL
Eter naftowy
Temp. Wrzenia: 60…95 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: < –40 °C
Gęstość: 0,67 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –21 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081849
Numer CAS: 64742-49-0
Numer WE (dawny EINECS): 265-151-9
Jednostka: 1268
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475514-35
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Distillation (min. 75 %) 60 - 95 °C
Evaporation residue Max. 60 ppm