Tartrazine ≥85% (dye content), orange powder
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A17682.14
A17682.22
A17682.36
A17682.14EA
166
PLN
A17682.14
A17682.22
A17682.36
Tartrazine ≥85% (dye content), orange powder
Tartrazine
CAS No.: 1934-21-0
Molecular Formula: C16H9N4Na3O9S2
Formula Weight: 534.37
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Orange
MDL No.: MFCD00148908
Formuła:
C₁₆H₁₂N₄O₉S₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00148908 Numer CAS: 1934-21-0 Numer WE (dawny EINECS): 217-699-5 Klasyfikacja Merck : 14,9072 |