hematoksylina 85%, pure, certified
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
DcH-48, Hydroxybrazilin, (6aS,11bR)-6,6a,7,11b-Tetrahydroindeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentaol, NSC 2785, Natural Black I, Hydroxybrasilin, (+)-Hematoxylin
411160250
411161000
411165000
ACRO411160250EA
720
PLN
ACRO411160250
ACRO411161000
ACRO411165000
hematoksylina 85%, pure, certified
hematoksylina
Formuła:
C₁₆H₁₄O₆ Temp. topnienia: 100…120 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00078111 Numer CAS: 517-28-2 Numer WE (dawny EINECS): 208-237-3 Klasyfikacja Merck : 13,04654 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Light beige to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤10 % (1 g, 105°C, 3 h) |
UV spectrophotometry | ≥80 % (On dry basis) |
BSC Certification | Passes |