Drukuj
trans-4-hydroksyprolina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
H5534-100G H5534-10MG H5534-1KG H5534-25G
SIALH5534-100GEA 4960 PLN
SIALH5534-100G SIALH5534-10MG SIALH5534-1KG SIALH5534-25G
trans-4-hydroksyprolina, Sigma-Aldrich®
trans-4-hydroksyprolina
Formuła: C₅H₉NO₃
Temp. Wrzenia: 296 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 206 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064320
Numer CAS: 51-35-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-091-9
Klasyfikacja Merck : 13,04866