Drukuj
trans-4-hydroksyprolina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
56250-100G 56250-25G 56250-5G
SIAL56250-100GEA 1570 PLN
SIAL56250-100G SIAL56250-25G SIAL56250-5G
trans-4-hydroksyprolina, Sigma-Aldrich®
trans-4-hydroksyprolina
Formuła: C₅H₉NO₃
Temp. Wrzenia: 296 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 206 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064320
Numer CAS: 51-35-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-091-9
Klasyfikacja Merck : 13,04866