trans-4-hydroksyprolina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A11851.09
A11851.14
A11851.22
A11851.09EA
381
PLN
A11851.09
A11851.14
A11851.22
trans-4-hydroksyprolina ≥99%
trans-4-hydroksyprolina
Purity: 99+%
CAS No.: 51-35-4
Molecular Formula: C5H9NO3
Formula Weight: 131.13
Melting Point: 270-273° dec.
Beilstein Reference: 471933
Merck Reference: 14,4840
Optical Rotation: -76° (c=4 in water)
MDL No.: MFCD00064320
Formuła:
C₅H₉NO₃ Temp. Wrzenia: 296 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064320 Numer CAS: 51-35-4 Numer WE (dawny EINECS): 200-091-9 Klasyfikacja Merck : 14,4840 |