cis-4-hydroksy-L-prolina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
L(-)-cis-4-Hydroxyproline, H-cis-Hyp-OH, (2S,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-(-)-cis-4-Hydroxyproline
H27194.MD
H27194.03
H27194.MDEA
1790
PLN
H27194.MD
H27194.03
cis-4-hydroksy-L-prolina ≥99%
cis-4-hydroksy-L-prolina
Purity: 99%
CAS No.: 618-27-9
Molecular Formula: C5H9NO3
Formula Weight: 131.13
Melting Point: ca 250° dec.
Optical Rotation: -59° (c=2 in water)
Formuła:
C₅H₉NO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064319 Numer CAS: 618-27-9 Numer WE (dawny EINECS): 210-542-1 |