Drukuj
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (R)-(+)-cis-4-Hydroxyproline, cis-4-Hydroxy-D-proline, H-D-cis-Hyp-OH, H-cis-D-Hyp-OH, D(+)-cis-4-Hydroxyproline
204910010 204910100
ACRO204910010EA 474 PLN
ACRO204910010 ACRO204910100
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline 99%
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline
Formuła: C₅H₉NO₃
MW: 131.13 g/mol
Temp. topnienia: 243 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005252
Numer CAS: 2584-71-6
Numer WE (dawny EINECS): 219-963-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +56° to +60° (24°C, 589 nm) (c=2, water)