Drukuj
L(-)-prolina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
M-Clarity™ quality level = MQ300
W331902-100G-K W331902-1KG-K W331902-5KG-K
SIALW331902-100G-KEA 353 PLN
SIALW331902-100G-K SIALW331902-1KG-K SIALW331902-5KG-K
L(-)-prolina, Sigma-Aldrich®
L(-)-prolina
Formuła: C₅H₉NO₂
MW: 115.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 245
Temp. topnienia: 220…222 °C
Gęstość: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064318
Numer CAS: 147-85-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-702-2
Klasyfikacja Merck : 13,07871