Drukuj
L(-)-prolina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
81709-100G 81709-25G
SIAL81709-100GEA 1850 PLN
SIAL81709-100G SIAL81709-25G
L(-)-prolina, Sigma-Aldrich®
L(-)-prolina
Formuła: C₅H₉NO₂
Temp. Wrzenia: 245 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 220…222 °C
Gęstość: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064318
Numer CAS: 147-85-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-702-2
Klasyfikacja Merck : 13,07871