Drukuj
S(-)-Proline, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16019.0025 8.16019.0100
8.16019.0025EA 158 PLN
8.16019.0025 8.16019.0100
S(-)-Proline, Sigma-Aldrich®
L(-)-prolina
Formuła: C₅H₉NO₂
Temp. Wrzenia: 245 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 220…222 °C
Gęstość: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064318
Numer CAS: 147-85-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-702-2
Klasyfikacja Merck : 13,07871
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1500 g/l (20 °C)
Melting Point 220 - 222 °C (decomposition)
Molar Mass 115.13 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Density 1.35 - 1.38 g/cm3 (25 °C)
pH 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)