Drukuj
L(-)-prolina
Dostawca: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
07010-1 07010-2
BMOL07010-1EA 0 PLN
BMOL07010-1 BMOL07010-2
L(-)-prolina
L(-)-prolina
Formuła: C₅H₉NO₂
Temp. Wrzenia: 245 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 220…222 °C
Gęstość: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064318
Numer CAS: 147-85-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-702-2
Klasyfikacja Merck : 13,07871