L(-)-prolina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A10199.14
A10199.22
A10199.36
A10199.14EA
297
PLN
A10199.14
A10199.22
A10199.36
L(-)-prolina ≥99%
L(-)-prolina
Purity: 99%
CAS No.: 147-85-3
Molecular Formula: C5H9NO2
Formula Weight: 115.13
Melting Point: ca 225° dec.
Beilstein Reference: 80810
Merck Reference: 14,7780
Optical Rotation: -84° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD00064318
Formuła:
C₅H₉NO₂ Temp. Wrzenia: 245 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,36 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064318 Numer CAS: 147-85-3 Numer WE (dawny EINECS): 205-702-2 Klasyfikacja Merck : 14,7780 |