Drukuj
D(+)-Prolina 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: H-D-Pro-OH, (R)-(+)-Proline, D-Proline
228660010 228660050 228660250
ACRO228660010EA 242 PLN
ACRO228660010 ACRO228660050 ACRO228660250
D(+)-Prolina 99+%
D(+)-Prolina
Formuła: C₅H₉NO₂
MW: 115.13 g/mol
Temp. topnienia: 223 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064317
Numer CAS: 344-25-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-452-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (5 % in water) Clear colorless to light yellow
Specific optical rotation +83.0° to +87.0° (20°C, 589 nm) (c=4, water)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %