Drukuj
Kwas (R)-(-)-migdałowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
154210-25G 154210-5G
SIAL154210-25GEA 359 PLN
SIAL154210-25G SIAL154210-5G
Kwas (R)-(-)-migdałowy, Sigma-Aldrich®
Kwas (R)-(-)-migdałowy
Formuła: C₈H₈O₃
Temp. Wrzenia: 322 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 130…132 °C
Gęstość: 1,341 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >190 °C
Numer MDL: MFCD00064251
Numer CAS: 611-71-2
Numer WE (dawny EINECS): 210-276-6