Drukuj
Kwas (R)-(-)-migdałowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06914.0025 8.06914.0100
8.06914.0025EA 331 PLN
8.06914.0025 8.06914.0100
Kwas (R)-(-)-migdałowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Kwas (R)-(-)-migdałowy
Formuła: C₈H₈O₃
Temp. Wrzenia: 322 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 130…132 °C
Gęstość: 1,341 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >190 °C
Numer MDL: MFCD00064251
Numer CAS: 611-71-2
Numer WE (dawny EINECS): 210-276-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 130 - 132 °C
Molar Mass 152.15 g/mol
Bulk Density 670 kg/m3
Flash Point 190 °C
pH 2.1 (60 g/l, H2O, 20 °C)