Drukuj
Kwas (R)-(-)-migdałowy
Dostawca: Cayman Chemical
Niebezpieczeństwo
10007128-25 10007128-50 10007128-100 10007128-250
CAYM10007128-25EA 465 PLN
CAYM10007128-25 CAYM10007128-50 CAYM10007128-100 CAYM10007128-250
Kwas (R)-(-)-migdałowy
Kwas (R)-(-)-migdałowy
Formuła: C₈H₈O₃
Temp. Wrzenia: 322 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 130…132 °C
Gęstość: 1,341 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >190 °C
Numer MDL: MFCD00064251
Numer CAS: 611-71-2
Numer WE (dawny EINECS): 210-276-6