Kwas (R)-(-)-migdałowy ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L19116.14
L19116.06
L19116.14EA
696
PLN
L19116.14
L19116.06
Kwas (R)-(-)-migdałowy ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Kwas (R)-(-)-migdałowy
Purity: 99+%
CAS No.: 611-71-2
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 131-135°
Beilstein Reference: 2691094
Formuła:
C₈H₈O₃ Temp. Wrzenia: 322 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 131…135 °C Gęstość: 1,341 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >190 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064251 Numer CAS: 611-71-2 Numer WE (dawny EINECS): 210-276-6 |