Drukuj
Hematoksylina hydrat, (max. 6% H₂O)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (+)-Hematoxylin hydrate, (6aS,11bR)-6,6a,7,11b-Tetrahydroindeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentaol hydrate, Natural Black 1 hydtate, Hydroxybrasilin hydrate, (6aS,11bR)-7,11b-Dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentol hydrate
A12431.06 A12431.14 A12431.22
A12431.06EA 366 PLN
A12431.06 A12431.14 A12431.22
Hematoksylina hydrat, (max. 6% H₂O)
Hematoksylina hydrat
Formuła: C₁₆H₁₄O₆·xH₂O
MW: 302.29 g/mol (anhy)
Temp. topnienia: 100…120 °C
Numer MDL: MFCD00078111
Numer CAS: 517-28-2
Numer WE (dawny EINECS): 208-237-3