Drukuj
DL-Serine Hydrazide Hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR51201-1G OR51201-5G
APOSOR51201-1GEA 211 PLN
APOSOR51201-1G APOSOR51201-5G
DL-Serine Hydrazide Hydrochloride 97%
DL-Serine Hydrazide Hydrochloride
Formuła: C₃H₁₀ClN₃O₂
Temp. topnienia: 183 °C
Numer MDL: MFCD08704793
Numer CAS: 55819-71-1