Drukuj
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC99378-25G PC99378-100G
APOSPC99378-25GEA 203 PLN
APOSPC99378-25G APOSPC99378-100G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 90%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formuła: C₈H₄F₄O
MW: 192.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 60 °C
Gęstość: 1.408
Temp. Zapłonu: 80 °C
Numer MDL: MFCD00061314
Numer CAS: 67515-60-0