Drukuj
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)ethanone, 4-Acetylphenylboronic acid, pinacol ester, 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethanone
OR360618-1G OR360618-5G OR360618-25G
APOSOR360618-1GEA 131 PLN
APOSOR360618-1G APOSOR360618-5G APOSOR360618-25G
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester 95%
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₄H₁₉BO₃
Temp. Wrzenia: 356,6/760 mm °C
Temp. topnienia: 63…65 °C
Gęstość: 1,04
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD05863922
Numer CAS: 171364-81-1