Drukuj
4-Acetyl-1-naphthoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR31056-1G OR31056-5G OR31056-10G
APOSOR31056-1GEA 298 PLN
APOSOR31056-1G APOSOR31056-5G APOSOR31056-10G
4-Acetyl-1-naphthoic acid 97%
4-Acetyl-1-naphthoic acid
Formuła: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214.22 g/mol
Numer MDL: MFCD24480081
Numer CAS: 131986-05-5