Drukuj
(±)-Epichlorohydryna 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Epichlorohydryna, 1-Chloro-2,3-epoksypropan, 3-Chloro-1,2-epoksypropan, (±)-1-Chloro-2,3-epoksypropan, (±)-3-Chloro-1,2-epoksypropan
OR922424-25G OR922424-500G
APOSOR922424-25GEA 334 PLN
APOSOR922424-25G APOSOR922424-500G
(±)-Epichlorohydryna 99%
(±)-Epichlorohydryna
Formuła: C₃H₅ClO
MW: 92.52 g/mol
Temp. Wrzenia: 115…117 °C
Temp. topnienia: –57 °C
Gęstość: 1.183
Temp. Zapłonu: 28 °C
Numer MDL: MFCD00005132
Numer CAS: 106-89-8
Jednostka: 2023
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,03642