Drukuj
2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC57728-250MG PC57728-1G PC57728-5G
APOSPC57728-250MGEA 870 PLN
APOSPC57728-250MG APOSPC57728-1G APOSPC57728-5G
2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₅BrF₂O₂
MW: 251.02 g/mol
Numer MDL: MFCD32070685
Numer CAS: 1783329-70-3