Drukuj
3-(1,1-Difluoroethyl)benzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC57526-250MG PC57526-1G PC57526-5G
APOSPC57526-250MGEA 946 PLN
APOSPC57526-250MG APOSPC57526-1G APOSPC57526-5G
3-(1,1-Difluoroethyl)benzoic acid 95%
3-(1,1-Difluoroethyl)benzoic acid
Formuła: C₉H₈F₂O₂
MW: 186.16 g/mol
Numer MDL: MFCD20640021
Numer CAS: 55805-17-9