Drukuj
1-Fluoro-4-nitrobenzen 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC57472-250G PC57472-1KG
APOSPC57472-250GEA 116 PLN
APOSPC57472-250G APOSPC57472-1KG
1-Fluoro-4-nitrobenzen 96%
1-Fluoro-4-nitrobenzen
Formuła: C₆H₄FNO₂
Temp. Wrzenia: 205 °C
Temp. topnienia: 21 °C
Gęstość: 1,33
Temp. Zapłonu: 90 °C
Numer MDL: MFCD00007282
Numer CAS: 350-46-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III