Drukuj
(S)-2-Amino-2-(2-(trifluoromethyl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC57466-100MG PC57466-250MG PC57466-1G
APOSPC57466-100MGEA 1530 PLN
APOSPC57466-100MG APOSPC57466-250MG APOSPC57466-1G
(S)-2-Amino-2-(2-(trifluoromethyl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride 95%
(S)-2-Amino-2-(2-(trifluoromethyl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride
Formuła: C₉H₁₁ClF₃NO
MW: 241.6380 g/mol
Numer MDL: MFCD12758183
Numer CAS: 1391449-79-8