Drukuj
tert-Butyl 4-(2,2-difluoroethyl)piperazine-1-carboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC57443-250MG PC57443-1G
APOSPC57443-250MGEA 598 PLN
APOSPC57443-250MG APOSPC57443-1G
tert-Butyl 4-(2,2-difluoroethyl)piperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl 4-(2,2-difluoroethyl)piperazine-1-carboxylate
Formuła: C₁₁H₂₀F₂N₂O₂
MW: 250.29 g/mol
Numer MDL: MFCD20441471
Numer CAS: 1225380-87-9