Drukuj
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC57428-250MG PC57428-1G PC57428-5G
APOSPC57428-250MGEA 870 PLN
APOSPC57428-250MG APOSPC57428-1G APOSPC57428-5G
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoate
Formuła: C₉H₅F₅O₃
MW: 256.13 g/mol
Numer MDL: MFCD34181141
Numer CAS: 2676196-07-7