Drukuj
1-Bromo-3,5-dichloro-4-fluoro-2-iodobenzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC57411-250MG PC57411-1G PC57411-5G
APOSPC57411-250MGEA 946 PLN
APOSPC57411-250MG APOSPC57411-1G APOSPC57411-5G
1-Bromo-3,5-dichloro-4-fluoro-2-iodobenzene 95%
Formuła: C₆HBrCl₂FI
Numer MDL: MFCD34166239
Numer CAS: 2676196-06-6
Jednostka: 2811