Drukuj
5-Bromo-1-fluoro-2-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC57130-250MG PC57130-1G PC57130-5G
APOSPC57130-250MGEA 621 PLN
APOSPC57130-250MG APOSPC57130-1G APOSPC57130-5G
5-Bromo-1-fluoro-2-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
5-Bromo-1-fluoro-2-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
Formuła: C₇H₂BrF₄I
MW: 368.89 g/mol
Numer MDL: MFCD33404151
Numer CAS: 2385351-70-0