Drukuj
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Bromomethyl)-5-chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC56989-250MG PC56989-1G PC56989-5G
APOSPC56989-250MGEA 1020 PLN
APOSPC56989-250MG APOSPC56989-1G APOSPC56989-5G
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₈H₄BrClF₄
MW: 291.47 g/mol
Numer MDL: MFCD31696997
Numer CAS: 2090498-26-1
Jednostka: 3265
ADR: 8 II