Drukuj
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC56986-250MG PC56986-1G PC56986-5G
APOSPC56986-250MGEA 957 PLN
APOSPC56986-250MG APOSPC56986-1G APOSPC56986-5G
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formuła: C₈H₃ClF₄O
MW: 226.56 g/mol
Numer MDL: MFCD31696995
Numer CAS: 134099-23-3