Drukuj
2'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-[2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC53635-250MG PC53635-1G PC53635-5G
APOSPC53635-250MGEA 946 PLN
APOSPC53635-250MG APOSPC53635-1G APOSPC53635-5G
2'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
2'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formuła: C₉H₃BrF₆O₂
Numer MDL: MFCD34169323
Numer CAS: 2676196-04-4