Drukuj
Methyl 3-(1,1-difluoroethyl)benzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC53632-250MG PC53632-1G PC53632-5G
APOSPC53632-250MGEA 870 PLN
APOSPC53632-250MG APOSPC53632-1G APOSPC53632-5G
Methyl 3-(1,1-difluoroethyl)benzoate 95%
Methyl 3-(1,1-difluoroethyl)benzoate
Formuła: C₁₀H₁₀F₂O₂
MW: 200.18 g/mol
Numer MDL: MFCD30717684
Numer CAS: 878745-29-0