Drukuj
3'-(1,1-Difluoroethyl)-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC53631-250MG PC53631-1G PC53631-5G
APOSPC53631-250MGEA 911 PLN
APOSPC53631-250MG APOSPC53631-1G APOSPC53631-5G
3'-(1,1-Difluoroethyl)-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
3'-(1,1-Difluoroethyl)-2,2,2-trifluoroacetophenone