Drukuj
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC53386-250MG PC53386-1G PC53386-5G
APOSPC53386-250MGEA 766 PLN
APOSPC53386-250MG APOSPC53386-1G APOSPC53386-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzoic acid 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzoic acid
Formuła: C₇H₃BrFIO₂
MW: 344.9 g/mol
Numer MDL: MFCD30297369
Numer CAS: 1870155-80-8