Drukuj
3-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC52529-250MG PC52529-1G PC52529-5G
APOSPC52529-250MGEA 946 PLN
APOSPC52529-250MG APOSPC52529-1G APOSPC52529-5G
3-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde 95%
3-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde
Formuła: C₉H₈F₂O
MW: 170.156 g/mol
Numer MDL: MFCD20527725
Numer CAS: 1032527-37-9