Drukuj
trans,trans-2,4-Heksadien-1-ol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR13712-10G OR13712-5G
APOSOR13712-10GEA 211 PLN
APOSOR13712-10G APOSOR13712-5G
trans,trans-2,4-Heksadien-1-ol 95%
trans,trans-2,4-Heksadien-1-ol
Formuła: C₆H₁₀O
Temp. Wrzenia: 80/12 mm °C
Temp. topnienia: 27…33 °C
Gęstość: 0,871
Temp. Zapłonu: 72 °C
Numer MDL: MFCD00002925
Numer CAS: 17102-64-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III