Drukuj
Isonicotinic acid-N-oxide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR13629-5G OR13629-25G OR13629-100G
APOSOR13629-5GEA 269 PLN
APOSOR13629-5G APOSOR13629-25G APOSOR13629-100G
Isonicotinic acid-N-oxide 98%
Isonicotinic acid-N-oxide
Formuła: C₆H₅NO₃
Temp. Wrzenia: 469/760 mm °C
Temp. topnienia: 270 °C
Gęstość: 1,34
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006209
Numer CAS: 13602-12-5